Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Prohibition Signs
15.75€ - 44.05€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Descripción | Polipropileno rígido |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. |
Anchura (métrico) | 105 mm |
Forma | Redondo |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11840762
|
Brady™
252052 |
Prohibido parar y estacionar |
15.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11725014
|
Brady™
807006 |
Prohibido usar teléfonos móviles |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Polipropileno | |
Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. | |
Redondo |
Polipropileno rígido | |
105 mm |