Learn More
Epredia™ Aceite de inmersión Resolve™
Código de producto. 12550037 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Viscosidad:
Alto
Bajo
Cantidad:
0,5 oz
4 oz
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Viscosidad Cantidad unitSize
12550037 Alto 0,5 oz 12 PCS
12540037 Bajo 0,5 oz paquete de 12
12590037 Alto 4 oz 12 PCS
3 options
Código de producto. 12550037
Marca: Epredia™ M2004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine los problemas de toxicidad y eliminación de residuos con el aceite de inmersión Epredia™ Resolve™.
Elimine los problemas de toxicidad y eliminación de residuos con el aceite de inmersión Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™ sin bifenilos policlorados (PCB). Es un aceite transparente incoloro que permite la transmisión de la luz a través de la mayoría de los espectros UV-VIS.
  • Fabricado mediante un proceso exclusivo para eliminar las sustancias interferentes y no dañar los valiosos componentes ópticos ni las muestras del portaobjetos irreemplazables
  • Envase práctico de cuatro tamaños
Detalles del producto:
  • Disponible con un nivel de viscosidad bajo y alto
  • No se seca ni endurece
  • Índice de refracción de 1,5150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Immersion Oil
Viscosidad Alto
Cantidad 0,5 oz
Índice de refracción 1.515
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls