Learn More
Epredia™ Ácido peryódico de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marca:  Epredia™ 88017
78.55 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12503647
  • 86.40€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Demuestre los patrones y la presencia de carbohidratos específicos con la solución de ácido peryódico de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • El glucógeno, la mucina, las paredes fúngicas y algunas membranas basales se tiñen de rosa a magenta
  • Tinción azul de núcleos
  • El kit incluye: Hematoxilina I, solución de ácido peryódico (0,5 %) y reactivo de Schiff
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo de Schiff