Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain, Sodium Hydroxide Solution with dropper
Demonstrate amyloid with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain.
Marca: Epredia™ 88006
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- La solución de rojo Congo alcalina teñirá los amiloides de color naranja-rojo y mostrará birrefringencia color verde manzana durante el examen con microscopio de polarización.
Especificaciones
Hematoxilina de Mayer modificada | |
500 ml |