Learn More
Rodio(III) acetilacetonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
159.00€ - 2756.00€
CAS | 14284-92-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H21O6Rh |
Peso molecular (g/mol) | 400.23 |
Número MDL | MFCD00083144 MFCD00083144 |
Clave InChI | DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K |
Sinónimo | rhodium iii acetylacetonate-rh |
PubChem CID | 131675882 |
Nombre IUPAC | (E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona; rodio |
SMILES | [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10359460
|
Thermo Scientific Acros
325452500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
159.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10533801
|
Thermo Scientific Acros
325450010 |
1 g | Frasco de vidrio |
636.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10741555
|
Thermo Scientific Acros
325450050 |
5 g | Frasco de vidrio |
2756.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
14284-92-5 | |
400.23 | |
DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K | |
131675882 | |
[Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
C15H21O6Rh | |
MFCD00083144 MFCD00083144 | |
rhodium iii acetylacetonate-rh | |
(E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona; rodio |
Especificaciones
Rhodium(III) acetylacetonate | |
263.0°C to 264.0°C | |
Auténtico | |
C15H21O6Rh | |
MFCD00083144 MFCD00083144 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl ether, ethanol | |
[Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
400.23 | |
400.24 | |
Polvo |
14284-92-5 | |
Naranja amarillento a amarillo | |
24.7% min. (Rh) | |
(CH3COCH2=C(O-)CH3)3Rh | |
rhodium iii acetylacetonate-rh | |
DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K | |
(E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona; rodio | |
131675882 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 238-192-5
- Rhodium(III) acetylacetonate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.