Learn More
Rodio(III) acetilacetonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10741555 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10741555 5 g Frasco de vidrio 5 g
10359460 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10533801 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10741555 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 325450050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14284-92-5 | C15H21O6Rh | 400.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14284-92-5
Fórmula molecular C15H21O6Rh
Peso molecular (g/mol) 400.23
Número MDL MFCD00083144 MFCD00083144
Clave InChI DGOINFUDFBWCMX-LNTINUHCSA-K
Sinónimo rhodium iii acetylacetonate-rh
PubChem CID 131675882
Nombre IUPAC (E)-4-hidroxipent-3-en-2-ona; rodio
SMILES [Rh+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhodium(III) acetylacetonate
Punto de fusión 263.0°C to 264.0°C
Color Naranja amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 24.7% min. (Rh)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3COCH2=C(O-)CH3)3Rh
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl ether, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Rhodium(III) acetylacetonate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.