Learn More
Rodio, 5 % en pasta de carbono, tipo 594, Thermo Scientific™
Catalog Number 15437767
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
7440-16-6
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
rodio
[Rh]
7440-16-6
Rh
102.91
MFCD00011201 MFCD03458392
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
23948
CHEBI:33359
rodio
[Rh]
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Rhodium
Nombre de nota 5% on carbon paste, Type 594
Color Gris a negro
Forma física Sólido
Cantidad 5 g