Learn More
RFC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno RFC4
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16897433
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10806-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16887433
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10806-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Human Replication Factor C (RFC) is a hetero-pentameric protein consisting of the p140, p40, p38, p37 and p36 subunits. RFC functions in the loading of the DNA polymerase delta processivity factor (PCNA, Proliferating Cell nuclear Antigen) onto a primed DNA template during DNA synthesis and repair. RFC may also participate in the DNA damage checkpoint response with a PCNA-like hetero-trimer consisting of Hus 1, Rad 1 and Rad 9.
Especificaciones
Especificaciones
RFC4
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P35249
5984
RFC4 Fusion Protein Ag1234
Primary
-20°C
RFC4
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, Replication factor C subunit 4, RF C 37 kDa subunit, RFC37, RFC4
RFC4
IgG
Antigen Affinity Chromatography