Learn More
Grant Instruments™ Estante elevado reversible para baños de agua sin agitación
Permite dos profundidades de estantes para ajustarse a recipientes poco profundos. El estante elevado reversible para baños de agua sin agitación Grant Instruments™ se puede utilizar con una gran variedad de circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación calefactados Grant.
Marca: Grant Instruments™ RS18H
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Elija entre una variedad de tamaños el más adecuado para su depósito.
- Para su uso con modelos de depósito de acero inoxidable y de plástico
Especificaciones
Mitad del área de SBB Aqua 18 Plus o Sub Aqua 18 Pro | |
Acero inoxidable | |
40 o 135 mm |