Learn More
Labcon Gradillas reutilizables para tubos de centrífuga
Las gradillas de almacenamiento de tubos de centrífuga de plástico eliminan las gradillas de espuma de estireno antieconómicas.Son duraderas, reutilizables, bloqueables, apilables, congelables y reciclables.Fabricadas con polipropileno reciclado de alta calidad y preconsumidor al 100 % de nuestro programa de reciclado de chatarra interno.
38.20€ - 54.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Incluye | Gradillas |
matriz, red, conjunto | 25 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | 25 tubos |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Color | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Color | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17494342
|
Labcon
2715-220-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Natural | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17404352
|
Labcon
2715-221-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Blanco | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17414352
|
Labcon
2715-222-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Amarillo | 3,81 cm |
39.45€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17424352
|
Labcon
2715-223-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Naranja | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17434352
|
Labcon
2715-224-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Rojo | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17444352
|
Labcon
2715-226-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Morado | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17454352
|
Labcon
2715-227-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Azul | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17464352
|
Labcon
2715-228-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Verde | 3,81 cm |
38.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17474352
|
Labcon
2715-229-000-9 |
14,88 x 11,7 cm | Tubos de centrífuga de 15 ml y tubos de tapón a presión de 5 ml | Surtido | 3,81 cm |
54.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17484352
|
Labcon
2750-220-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Natural | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17494352
|
Labcon
2750-221-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Blanco | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17404362
|
Labcon
2750-222-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Amarillo | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17414362
|
Labcon
2750-223-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Naranja | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17424362
|
Labcon
2750-224-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Rojo | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17434362
|
Labcon
2750-226-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Morado | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17444362
|
Labcon
2750-227-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Azul | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17454362
|
Labcon
2750-228-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Verde | 3,18 cm |
44.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17464362
|
Labcon
2750-229-000-9 |
21,29 x 18,06 cm | Tubos de centrífuga de 50 ml | Surtido | 3,18 cm |
54.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Diseñado para sujetar los tubos LabCon™ específicamente, pero puede ajustarse a otras marcas de tubos de centrífuga.
- Contiene (25) tubos de centrífuga cónicos de 15 o 50 ml
- Incluye pocillos numerados
- Las gradillas se bloquean juntas para formar estaciones de trabajo
- Sustituye a las gradillas desechables de espuma de poliestireno
- Fabricados en polipropileno
- Congelable a - 80 °C
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
25 | |
25 tubos | |
Sí | |
Congelable (-80 °C) |
Gradillas | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
No estéril |