Learn More
RETSCH Maja para mortero triturador RM 200
For use with Retsch RM 200 Mortar Grinder
Marca: RETSCH 02.461.0114
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
Descripción
Otros materiales disponibles. Para solicitar el pedido, póngase en contacto con su representante de ventas de Fisher Scientific.
Especificaciones
Mano de mortero | |
Para la trituradora de mortero RM 200 | |
Carburo de tungsteno |