Learn More
Motic™ Retícula, mira, transportador, 1° div./360°, 23 mm de diámetro.
Descripción
- Transportador graduado para la medición de muestras.
- Mira para división del cuadrante.
- Divisiones: Grados únicos.
- Transportador: 360 °
- Diámetro de la retícula: 23 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Mira, transportador, graduado |
| Descripción | Divisiones de 1° en 360° |
| Diámetro (métrico) | 23 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Ocular, diámetro de 23 mm, microscopios ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40, DM-39, DM-143 |
| Incluye | Mirilla, transportador |