Learn More
Motic™ Retícula, mirilla, 25 mm de diámetro
Código de producto. 15475192
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15475192 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15475192
Marca: Motic™ 1101001400141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retícula ocular de tipo mirilla plana. La retícula Motic™, mirilla, de 25 mm de diámetro divide el campo de visión en 4 cuadrantes uniformes.
  • Divide uniformemente el campo de visión en 4 cuadrantes con una simple mirilla.
  • No está graduado para la medición.
Especificaciones
Tipo Mira simple
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Ocular, 25 mm de diámetro, microscopios BA-310, BA-410, PSM-1000, SMZ-171