Learn More
Motic™ Retícula, mirilla, 19 mm de diámetro
Código de producto. 15445112
Change view
Click to view available options
Tipo:
Mira simple
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15445112 Mira simple cada uno
1 options
Código de producto. 15445112
Marca: Motic™ 12180145R
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retícula ocular de tipo mirilla plana. La retícula Motic™, mirilla, de 25 mm de diámetro divide el campo de visión en 4 cuadrantes uniformes.
  • Divide uniformemente el campo de visión en 4 cuadrantes con una simple mirilla.
  • No está graduado para la medición.
Especificaciones
Tipo Mira simple
Diámetro (métrico) 19 mm
Para utilizar con (equipo) Ocular, 19 mm de diámetro, microscopios de la serie PM