Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers, 96 well
Se trata de un conjunto de retenedor y base de 96 pocillos (estándar) diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx
Marca: Applied Biosystems™ 4410227
Detalles adicionales : Peso : 0.29100kg
Descripción
- Se trata de un conjunto de retenedor y base de 96 pocillos (estándar) diseñado para su uso con el analizador genético 3500 Dx⁄3500xL Dx
- Kits de base⁄retenedor de septos y placas para tiras de 8 tubos y placas de 96 y 384 pocillos que se utilizan con los analizadores genéticos de la serie 3500 Dx.
- Los sistemas y consumibles de la serie 3500 Dx solo se pueden distribuir y utilizar en determinados países.
Especificaciones
Almacenamiento a temperatura ambiente. Cada paquete contiene 4 conjuntos. |
|
Secuenciación | |
Conjunto base | |
Temperatura ambiente |
Analizador genético 3500xL Dx, analizador genético 3500 Dx, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 | |
Placas Microtiter de 96 pocillos, placas de reacción ópticas de 96 pocillos MicroAmp™ | |
4 juego |