Learn More
Invitrogen™ RET [M918T] Recombinant Human Protein
Human RET M918T, C-terminal fragment, amino acids H658-S1114 (as in NCBI/Protein entry NP_066124.1) with a M918T mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Formulación | 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol |
Peso molecular | 80.4kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Alias de gen | CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51, RET-ELE1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15448883
|
Invitrogen™
PV6218 |
100μg |
1678.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438883
|
Invitrogen™
PV6217 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15458883
|
Invitrogen™
PV6219 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
80.4kDa | |
CDHF12, CDHR16, HSCR1, MEN2A, MEN2B, MTC1, PTC, RET51, RET-ELE1 | |
Human | |
GST Tag, His Tag |
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
aa 658-1114 | |
Recombinant |