Learn More
SI Analytics™ Resistance Thermometer
SI Analytics™ Resistance Thermometer is used to measure temperature and changes resistance when there is a change in temperacture.
Marca: SI Analytics™ 285119030
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Se utiliza para medir la temperatura
- Viene equipado con conectores
- Sensores Pt 1000
Especificaciones
12 mm | |
120 mm | |
Termómetros de resistencia | |
135 °C | |
De -30 °C a +135 °C |
Conector coaxial macho | |
W 2180-KOAX | |
Cuerpo de vidrio con sensores Pt 1000 | |
− 30 °C |