Learn More
BTX™ Replacement Pins for Plate Handler
Replacement Pins designed to work with BTX™ Plate Handlers.
Marca:  BTX™ 450468
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447320
  • 112.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Pines de repuesto para manipuladores de placas BTX™
Especificaciones
Especificaciones
High Throughput transfection
Gold-plated
Pasadores de repuesto
Pin
25 paq.
Banana Cables
Yes
HT 100, HT 200
BTX Electroporation
Replacement Pins for Plate Handler, Pkg. of 25
25 x Replacement Pins
Non-sterile
Exponential Decay Wave, Square Wave