Learn More
SGE™ Agujas de repuesto para jeringas de 5 μl
Fabricado de acero inoxidable
Marca:  SGE™ 035056
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633903
  • 70.40€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
Fabricado de acero inoxidable
Descripción
Descripción
Fabricado de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,024 in
0,63 mm
Aguja de repuesto
8 mm (D.E.) Jeringas para microvolúmenes de 5 μl de cuerpo
0,014 in
0,37 mm
1,9 in
bisel