Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Stainless steel
Marca:  SGE™ 039138
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12716317
  • 46.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • 0,63 mm de DE., 0,32 mm de DI
  • 23 de calibre
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
0,012 pulg.
0,32 mm
7 pulg
bisel
23 G
0,02 pulg.
0,5 mm
Aguja de repuesto
Jeringa (de 1 a 2,5 μl)