Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for 1-2.5mL Syringes
Range of quality needles to fit a SGE syringe in a range of lengths and tip styles.
45.70€ - 46.60€
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15228613
|
Trajan Scientific and Medical™
039161 |
Aguja con punta cónica |
46.60€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15288603
|
Trajan Scientific and Medical™
039115 |
Aguja con punta biselada |
45.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style