Learn More
Trajan™ Replacement Needle for Syringe with Valve
Quality needles to fit an SGE syringe prefitted with removable valves
Marca:  Trajan™ 038815
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15258603
  • 69.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Agujas de repuesto para usar con jeringas preequipadas con válvulas extraíbles
  • Longitud de la aguja: 50 mm
  • Calibre de aguja: 23
  • DE: 0,63mm
  • Id: 0,2mm
Elija el estilo de la punta: cono u orificio lateral/cúpula
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,63 mm
Orificio lateral o abovedada
0,20 mm
Aguja con válvula de repuesto