Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needle and Plunger Kit for Shimadzu Autosampler Syringes
Repair kit for Shimadzu Removable Needle Autosampler Syringes.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 033738
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10258530
  • 63.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para usar con jeringas de aguja extraíble Shimadzu para muestreadores automáticos AOC14, AOC17 and AOC 20
  • Incluye aguja de repuesto y émbolo
  • El émbolo se extiende hasta la punta de la aguja
  • Muestra contenida solo en la aguja
  • Volumen muerto cero
  • La aguja y el émbolo deben sustituirse juntos
Especificaciones
Especificaciones
26 G
Kit de tubo de repuesto
Jeringas (0,5 μl)
0,47 mm
Cono