Learn More
Trajan™ Shimadzu Splitless Straight-Through Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca: Trajan™ 092086101
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, sin divisiones, recto | |
95 mm | |
5 mm |
1 unidad | |
2,6 mm |