Learn More
Fisherbrand™ Filtros de repuesto para estación de trabajo de PCR
Filtros y prefiltros HEPA para estaciones de trabajo de PCR
26.50€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 16,5 in |
---|---|
Fondo (imperial) | 1 in |
Fondo (métrico) | 2,54 cm |
Longitud (métrico) | 41,91 cm |
Tipo de producto | Filtro |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15145095
|
Fisherbrand™
|
16,5 in | Estación de trabajo de PCR de 60,96 cm (2 pies) |
26.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Prefiltros desechables de repuesto fabricados con papel corrugado que atrapa las partículas grandes para ampliar la vida útil del filtro HEPA. Labconco recomienda cambiar el prefiltro cada tres meses. Para su uso con carcasas para PCR Fisherbrand de 2 pulg.Especificaciones
16,5 in | |
2,54 cm | |
Filtro |
1 in | |
41,91 cm | |
Papel corrugado |