Learn More
UVP Bombillas de repuesto
Marca: UVP 34-0054-01
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Especificaciones
Bombilla de repuesto | |
16000 h | |
365 nm | |
Bombilla de repuesto de 100 W | |
19,05 cm | |
PAR38 |
Ad-medio | |
100 W | |
Lámpara UV de alta intensidad B-100 | |
7,5 in | |
1 unidad |