Learn More
Grant Instruments™ Replacement ABS Lid for Grant Ultrasonic Baths
Reduce operating noise and potential escape of aerosols. Grant Instruments™ Replacement ABS Lid for Grant Ultrasonic Baths are supplied as standard with the bath.
Marca:  Grant Instruments™ XAL10
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11421008
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Construcción ABS
  • Para usar con baños ultrasónicos de las series XUB y XUBA
Especificaciones
Especificaciones
Cestillo XAB10 para baño de ultrasonidos
ABS
Certificados
Ver productos accesorios