Learn More
Corning™ Puntas de jeringa de pipeta repetitiva Step-R™, estériles
Las puntas de jeringa de pipeta repetitiva Corning™Step-R™, estériles proporcionan una dispensación precisa y de desplazamiento positivo de líquidos viscosos o volátiles.
Marca:  Corning™ 6635
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15893905
  • 37.40€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para líquidos viscosos, densos y volátiles
  • Incrementos mínimos impresos en la propia jeringa
  • Administre con precisión la dosis seleccionada
  • Fabricada en polipropileno y polietileno de alta calidad
  • Libre de pirógenos, ATP, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
Dispensación de líquidos viscosos y volátiles
50 mL
ISO 8655, ISO 11137
Estéril
25/paq.