Learn More
Thermo Scientific™ Sueros aglutinantes Remel™, salmonela O, factor de salmonela 6, 7 (grupo C1)
Click to view available options
Descripción:
Factor 10 de salmonela O (grupo E1)
Factor 11 de salmonela O (grupo F)
Factor 13, 22 de salmonela O (grupo G)
Factor 14 de salmonela O (grupo H)
Factor 15 de salmonela O (grupo E2)
Factor 16 de salmonela O (grupo I)
Factor 19 de salmonela O (grupo E4)
Factor 2 de salmonela O (grupo A)
Factor 27 de salmonela O (grupo B)
Factor 39 de salmonela O (grupo Q)
Factor 4 de salmonela O (grupo B)
Factor 5 de salmonela O (grupo B)
Factor 6, 7 de salmonela O (grupo C1)
Factor 8 de salmonela O (grupo C2)
Factor 9 de salmonela O (grupo D)
Factores 3, 10, 15, 19 de salmonela O (grupo E)
Tamaño de la unidad:
2 ml
cada uno
Descripción
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
- Seleccione también sueros para su uso como controles positivos de suspensiones teñidas para Salmonella
Especificaciones
Especificaciones
| Conjuntos de control | Positivo |
| Descripción | Factor 39 de salmonela O (grupo Q) |
| Analitos detectables | Antígenos O somáticos de cepas de salmonela por prueba de aglutinación de tubo o portaobjetos |
| Tipo | Sueros aglutinantes |
| Grupo de organismos | Grupo Q |
| Tipo de empaquetado | 2 ml/vial |
| Cantidad | 2 mL |
| Clase de organismo diana | Salmonela O |