Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable reforzada
Additional reinforced stainless steel grid for reinforced chamber option
Marca:  Memmert™ HPP260ecoE29766
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17139784
  • 380.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tenga en cuenta la carga máxima de la cámara; electropulido, carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
HPP260eco