Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Mandatory Signs
Marca: Brady™ 252111
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno reforzado | |
120 °C | |
Redondo | |
Señal obligatoria |
1 unidad | |
200 mm | |
0,369 mm | |
Usar el pie | |
Blanco sobre azul |