Learn More
Reinecke Salt, ACS Reagent, ≥93.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Reinecke Salt |
Punto de fusión | 272°C |
Forma física | Solid |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH4[Cr(NH3)2(SCN)4] |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.43g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥93.0% |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de vidrio |