Learn More
Reichert™ Refractómetros portátiles ultrarresistentes Rhino
Diseñados específicamente para un uso resistente en industrias y campos, resistencia IIP67 al agua, al polvo y a los impactos
Marca: Reichert™ 137531L0
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Diseñados específicamente para un uso resistente en industrias y campos, resistencia IIP67 al agua, al polvo y a los impactos
- La compensación automática de temperatura elimina la necesidad de tablas de corrección de temperatura
- Los elementos ópticos y la escala del instrumento están sellados permanentemente dentro del cuerpo del refractómetro
- Las escalas ampliadas tienen marcas y divisiones fáciles de leer para lecturas reales y resultados precisos
- Los modelos se ofrecen con escalas Brix del 0 al 30, del 0 al 50 y del 50 al 90 %
Información de órdenes
El modelo Rhino para comprobación de líquidos industriales también está disponible; consulte el n.º de cat. RE-10440.
Especificaciones
Refractómetro de mano ultrarresistente | |
Desde 1,333 hasta 1,42 | |
0,25% | |
IIP67 |
0 a 50 Brix | |
±0,25 | |
Alimentos y bebidas, líquidos para corte industrial, químico y farmacéutico |