Learn More
Bellingham Stanley™ Aceite de calibración de refractómetro
Los aceites de calibración de refractómetro Bellingham Stanley™ cubren el intervalo 1,47 -1,56 RI y son ideales para calibrar refractómetros que tienen control de temperatura tanto en aplicaciones industriales como alimentarias.
Marca: Bellingham Stanley™ 90-531
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Para la calibración de refractómetros
- Una mezcla de compuestos orgánicos que cubren el intervalo 1,47 - 1,56 RI en el extremo superior de la escala Brix
- Se vende como un paquete de cinco frascos de vidrio de 5 ml
- Incluye pipeta de plástico
- 12 meses de vida útil
- Trazables a NIST
- Se suministra con certificado de calibración UKAS
- Valor para cinco posiciones decimales
Especificaciones
Aceite de calibración | |
Refractómetro | |
Pipeta cuentagotas |
1.53625 | |
± 0,000074 RI | |
5 x 5 ml |