Learn More
Olympus™ Unidad de espejo de luz reflejada de campo claro, U-MBF3
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopios BX2, IX2, BX, IX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Medio espejo para iluminación de campo claro de luz reflejada.
- Incluye un juego de espejos de filtro más cubo en blanco.
- Estilo estrecho para la torreta de 6 posiciones en los microscopios Olympus de las series BX2 y IX2.
- También se adapta a la torreta antigua de 4 posiciones en los microscopios de las series BX y IX.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Luz reflejada, unidad de espejo de campo oscuro |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios BX2, IX2, BX, IX |