Learn More
Contec™ Paños ReFIBE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16595274 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1200
paquete de 1800
paquete de 750
Código de producto. Dimensiones (L x An) Esterilidad unitSize
16595274 30 x 30 cm (12 x 12 in) No estéril paquete de 750
16505284 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) No estéril paquete de 1800
17275286 30 x 30 cm (12 x 12 in) Estéril paquete de 1000
17285286 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) Estéril paquete de 1200
4 options
Código de producto. 16595274
Marca: Contec™ RFHS1212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las toallitas Contec™ ReFIBE™ están fabricadas al 100 % con botellas de plástico recicladas, lo que las convierte en una opción de un solo uso sostenible para fabricantes críticos de las industrias de ciencias biológicas, farmacia, dispositivos médicos y semiconductores.
El revolucionario proceso de reciclaje convierte el plástico derivado del consumo en 100 % poliéster de filamento continuo, el mismo sustrato utilizado en muchas fregonas y toallitas de poliéster estándar de Contec™.
Como son de poliéster sintético, los paños ReFIBE™ están excepcionalmente limpios y son compatibles con una amplia gama de desinfectantes y soluciones para salas limpias. Al igual que las toallitas de poliéster estándar Contec™, las toallitas ReFIBE™ se lavan y se envasan en una sala limpia ISO 4. Bajo en partículas y fibras liberables, los paños ReFIBE™ se pueden utilizar en lugar de poliéster tradicional para incorporar sostenibilidad sin comprometer la calidad o el rendimiento. Disponible en tamaños de 23 x 23 cm (9 x 9 pulg.) y 30 x 30 cm (12 x 12 pulg.).
¿Cómo se hace un paño con materiales reciclados?
  • Se recogen las botellas derivadas del consumo.
  • Las botellas se pican en escamas y se limpian.
  • Las escamas se funden, filtran y forman la viruta.
  • La viruta se funde y se convierte en hilo.
  • El hilo se teje y se convierte en paños ReFIBE™.
Datos de paños ReFibe™:
  • 2,72 partículas (x10/toalla)
  • 0,15 fibras (x10/toalla)
  • 0,01 g/paño (residuos no volátiles)
  • 275 ml/toalla (absorbencia)
  • 1 s (tasa de absorbencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para sala blanca
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Poliéster reciclado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 124 g/m2
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Bordes Corte con láser
Dimensiones (L x An) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
Tela 1 capa