Learn More
Contec™ Paños ReFIBE™
Tienda Contec Productos
Descripción
El revolucionario proceso de reciclaje convierte el plástico derivado del consumo en 100 % poliéster de filamento continuo, el mismo sustrato utilizado en muchas fregonas y toallitas de poliéster estándar de Contec™.
Como son de poliéster sintético, los paños ReFIBE™ están excepcionalmente limpios y son compatibles con una amplia gama de desinfectantes y soluciones para salas limpias. Al igual que las toallitas de poliéster estándar Contec™, las toallitas ReFIBE™ se lavan y se envasan en una sala limpia ISO 4. Bajo en partículas y fibras liberables, los paños ReFIBE™ se pueden utilizar en lugar de poliéster tradicional para incorporar sostenibilidad sin comprometer la calidad o el rendimiento. Disponible en tamaños de 23 x 23 cm (9 x 9 pulg.) y 30 x 30 cm (12 x 12 pulg.).
¿Cómo se hace un paño con materiales reciclados?
- Se recogen las botellas derivadas del consumo.
- Las botellas se pican en escamas y se limpian.
- Las escamas se funden, filtran y forman la viruta.
- La viruta se funde y se convierte en hilo.
- El hilo se teje y se convierte en paños ReFIBE™.
Datos de paños ReFibe™:
- 2,72 partículas (x10/toalla)
- 0,15 fibras (x10/toalla)
- 0,01 g/paño (residuos no volátiles)
- 275 ml/toalla (absorbencia)
- 1 s (tasa de absorbencia)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallita para sala blanca |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (imperial) | 9 in |
| Anchura (métrico) | 23 cm |
| Material | Poliéster reciclado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Peso base | 124 g/m2 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |