Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Reducing Unions
Gives low dead volume connections for optimum chromatography.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 101230
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Bajo volumen muerto
- Para aplicaciones a altas temperaturas
- Conexiones sin fugas
Especificaciones
Unión reductora para tubos con DO de 0,32 mm a 1,52 mm (1/4 a 1/16 pulgadas) | |
Tamaño: De 6,35 a 1,58 mm (1/4 a 1/16 pulgadas) |