Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Reducing Unions
Gives low dead volume connections for optimum chromatography.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 101290
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15219103
  • 59.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bajo volumen muerto
  • Para aplicaciones a altas temperaturas
  • Conexiones sin fugas
Especificaciones
Especificaciones
Unión reductora para tubos con DO de 0,32 mm a 1,52 mm (1/8 a 1/16 pulgadas)
Tamaño: De 3,17 a 1,58 mm (1/8 a 1/16 pulgadas)