Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de color rojo
Opción de tubos flexibles y ligeros para transferir líquidos, gases y ácidos diluidos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.62000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527053
  • 72.96€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Intervalo de temperatura: de − 40° a + 70 °C
  • Ligeros y flexibles, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Especificaciones
9,5 mm
10 m
Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
Los tubos
Caucho
3,2 mm
Rojo