Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de caucho rojo
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
Marca:  Kartell™ 0113300
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12697775
  • 10.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los tapones cónicos de caucho rojo Kartell™ son idóneos para altas temperaturas y se utilizan en combinación con un matraz, un frasco o un tubo.
  • Uso genérico
  • Caucho rojo
  • Forma cónica
  • Tamaño: diámetro inferior (base) × altura
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
18 mm
11mm
15mm
Caucho
Investigación de laboratorio general
11 x 18 mm
Tapón cónico
25/paq.
Cónicos