Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de vacío de caucho natural de color rojo
Proporciona flexibilidad, resistencia a desgarros y resistencia para aplicaciones de vacío. Los tubos de laboratorio de calidad de vacío Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural de color rojo.
Marca: Deutsch Neumann™ 3021020
Detalles adicionales : Peso : 6.76000kg
Descripción
- Durómetro 50 Shore A
- Buena memoria elástica
- Opción excelente para aplicaciones de vacío
Especificaciones
ISO 9001:2008 | |
Caucho natural | |
25 m | |
Para uso en laboratorios |
10 mm | |
20 mm | |
5 mm | |
Rojo |