Learn More
Deutsch Neumann™ Anillo de filtro de caucho natural rojo con brida
Marca:  Deutsch Neumann™ 2350032
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424313
  • 1.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Rojo
1Each.
56 mm
Caucho natural
1 unidad
20 mm