Learn More
Scilabub™ Guante resistente al calor rojo
These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
Marca: Scilabub™ GLO/NM
Detalles adicionales : Peso : 0.11200kg
Descripción
- Resistentes al calor (temperaturas de trabajo de hasta 260 °C, solo calor seco)
- Baja conductividad térmica
- Libres de asbesto
- Grosor doble
- Tejido de punto para una mayor comodidad
- No se contraen ni se derriten
- No se ven afectados por los lavados
- Aptos para un uso intensivo
- Conforme a la norma EN 388: 1 X 4 X y EN 407: 4 1 3 0 1 X
Especificaciones
EN 388: 1 X 4 X y EN 407: 41301X | |
Rojo | |
Nomex | |
Guantes | |
1 unidad | |
300 mm |
Nomex III | |
Sí | |
Sin talco | |
Medio | |
Altas temperaturas |