missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 (RBD) His (C-Term) Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
:
100 μg
Descripción
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant 2019-nCoV RBD-6His at 2ug/mL (100 uL/well) can bind Recombinant Human ACE2 with a linear range of 8-80 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | LYOPH |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulación | Lyophilized from a 0.22 um filtered solution PBS (pH 7.4), 5% trehalose and 5% mannitol |
| ID de gen (Entrez) | 43740568 |
| Cantidad | 100 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20 to -70 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | <0.1 EU/ug of the protein by LAL method. |
| Reconstitución | Reconstitute to a concentration of 0.1-0.5 mg/mL in sterile distilled water. |
| Categoría de investigación | Virology Bacteria and Parasites |
| Grado de pureza o calidad | >95%, by SDS-PAGE |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido