missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV-2 ORF8 His Protein

Código de producto. 18640297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18640297 0,05 mg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18640297

Marca: Novus Biologicals™ NBP307089

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE
Formulación PBS, pH 7.4
ID de gen (Entrez) 43740577
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 13.4 kDa
Cantidad 0,05 mg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen 2019-nCoV ORF8, 2019-nCoV ORF8 Protein, COVID-19 Non-structural protein 8, COVID-19 ns8, COVID-19 ORF8, Human coronavirus ORF8 Protein, Non-structural protein 8, ns8, ORF8 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Non-structural protein 8, SARS-CoV-2 ns8, SARSCoV2 ORF8 Protein, SARS-CoV-2 ORF8 Protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ORF8 Protein
Conjugado Unconjugated
Especie SARS-CoV-2
Recombinante Recombinant
Formulario Purified
Categoría de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Grado de pureza o calidad >80% SDS-PAGE
Expresión SARS-CoV-2 ORF8
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.