Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_011910.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 856440 |
Nombre | S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028501
|
enQuireBio™
QP9588-YE-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16068501
|
enQuireBio™
QP9588-YE-500UG |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16038501
|
enQuireBio™
QP9588-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058501
|
enQuireBio™
QP9588-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078501
|
enQuireBio™
QP9588-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048501
|
enQuireBio™
QP9588-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_011910.1 | |
S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full. Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
856440 | |
Research Use Only | |
DOG1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAEFSADLCL FDLDGTIVST TVAAEKAWTK LCYEYGVDPS ELFKHSHGAR TQEVLRRFFP KLDDTDNKGV LALEKDIAHS YLDTVSLIPG AENLLLSLDV DTETQKKLPE RKWAIVTSGS PYLAFSWFET ILKNVGKPKV FITGFDVKNG KPDPEGYSRA RDLLRQDLQL TGKQDLKYVV FEDAPVGIKA GKAMGAITVG ITSSYDKSVL FDAGADYVVC DLTQVSVVKN NENGIVIQVN NPLTRA | |
Greater than 85.6% as determined by SDS-PAGE. |