Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7753-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_000933195.1
S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
Research Use Only
fabI
Recombinant Protein
E. coli
MLNLENKTYV IMGIANKRSI AFGVAKVLDQ LGAKLVFTYR KERSRKELEK LLEQLNQPEA HLYQIDVQSD EEVINGFEQI GKDVGNIDGV YHSIAFANME DLRGRFSETS REGFLLAQDI SSYSLTIVAH EAKKLMPEGG SIVATTYLGG EFAVQNYNVM GVAKASLEAN VKYLALDLGP DNIRVNAISA GPIRTLSAKG VGGFNTILKE IEERAPLKRN VDQVEVGKTA AYLLSDLSSG VTGENIHVDS GFHAIK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213761
500 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol