Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Non-structural glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (isolate Monkey/South Africa/SA11-H96/1958 G3-P5B[2]-I2-R2-C5-M5-A5-N5-T5-E2-H5) (RV-A) (Simian Agent 11 (isolate SI/South Africa/H96/58)) Non-structural glycoprotein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | YP_002302223.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7011361 |
Nombre | Rotavirus Non-structural glycoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038870
|
enQuireBio™
QP7439-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16078870
|
enQuireBio™
QP7439-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16028870
|
enQuireBio™
QP7439-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16058870
|
enQuireBio™
QP7439-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16068870
|
enQuireBio™
QP7439-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16048870
|
enQuireBio™
QP7439-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
YP_002302223.1 | |
Rotavirus Non-structural glycoprotein 1 | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Rotavirus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7011361 | |
Research Use Only | |
NSP4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PTMKIALKTS KCSYKVVKYC IVTIFNTLLK LAGYKEQITT KDEIEKQMDR VVKEMRRQLE MIDKLTTREI EQVELLKRIY DKLTVQTTGE IDMTKEINQK NVRTLEEWES GKNPYEPREV TAAM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |