missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein

Código de producto. 18640038 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18640038 100 μg 100 microgramos
18667676 10 μg 10 microgramos
18682187 1 mg 1 miligramo
18611347 500 μg 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18640038

Marca: Novus Biologicals™ NBP241387100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

IL-5 protein is fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 4 ng/mL, corresponding to a specific activity of > 2.5 x 10^5 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P48093, P48093, P48093
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 3567
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 26.1 kDa
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Concentración de endotoxinas Less than 0.1 EU/μg of IL-5 AS determined by LAL method.
Alias de gen B-cell differentiation factor I, EDF, Eosinophil differentiation factor, IL-5 T-cell replacing factor, interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil), interleukin-5, TRFB cell differentiation factor I
Símbolo de gen IL5
Reconstitución Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Categoría de investigación Biologically Active Proteins
Grado de pureza o calidad >98 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Expresión IL-5
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.